Stampa…
Dimetile ftalato, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
89353-10MLEA 292 CHF
89353-10ML
Dimetile ftalato, Supelco®
Dimetile ftalato
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di ebollizione: 283,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008425
CAS Number: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
Mehr About VWR