Stampa…
Acido 1-esansolfonico sale sodico, anidro 99+% per cromatografia
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO396671000EA 1260 CHF
ACRO396671000 ACRO396670250
Acido 1-esansolfonico sale sodico, anidro 99+% per cromatografia
Acido 1-esansolfonico sale sodico
Formula: C₆H₁₃O₃SNa
Peso molecolare: 188,22 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149549
CAS Number: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/94/2300794.jpg
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV (0.5 M in water)
UV at 210 nm A: ≤0.1
UV at 220 nm A: ≤0.06
UV at 230 nm A: ≤0.04
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
Learn more
About VWR
Mehr About VWR