Sodium bis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L08779.APEA
460
CHF
L08779.AP
L08779.AE
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Formula:
C₆H₁₈NNaSi₂ Peso molecolare: 183,38 g/mol Densità: 0,904 Flash Pt: –17 °C (1 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009835 CAS Number: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 2924 ADR: 3,II |