Stampa…
2-Nitrofluorene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55744.06EA 66.8 CHF
H55744.06 H55744.14
2-Nitrofluorene ≥98%
2-Nitrofluorene
Formula: C₁₃H₉NO₂
Peso molecolare: 211,22 g/mol
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001117
CAS Number: 607-57-8
EINECS: 210-138-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Mehr About VWR