Silicone antischiuma 30% active compound (30% attiva), Snapsil RE20 per l'utilizzo nel controllo della schiuma in soluzioni acquose, prodotti tessili, chimici
Fornitore: VWR Chemicals
84538.290EA
188
CHF
84538.290
Silicone antischiuma 30% active compound (30% attiva), Snapsil RE20 per l'utilizzo nel controllo della schiuma in soluzioni acquose, prodotti tessili, chimici
Silicone antischiuma
Active matter content | 29.0 - 33.0 % |
Density (25/4) | 0.950 - 1.100 |
pH (20°C) | 5.0 - 9.0 |