Idrossilammina cloridrato, Pierce™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cloruro di idrossilammonio
, Idrossilammina HCl
PIER26103EA
101
CHF
PIER26103
Idrossilammina cloridrato, Pierce™
Idrossilammina cloridrato
Thermo Scientific Pierce Hydroxylamine-HCl has many uses, which include cleaving Asn-Gly peptide bonds and deprotecting (exposing) sulfhydryls on SATA-modified molecules for conjugation.
- Related applications: Protein Labeling & Crosslinking
Formula:
NH₂OH·HCl Peso molecolare: 69,49 g/mol Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 151 °C Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS Number: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 13,04853 |