Stampa…
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55696.06EA 107 CHF
H55696.06 H55696.14
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene ≥97%
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene
Formula: C₆H₅C(OCH₃)₂CH₃
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 95…98 °C (12 mmHg)
Densità: 1,008
Flash Pt: 67 °C (153 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075617
CAS Number: 4316-35-2
EINECS: 224-334-3
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/02/2297802.jpg
Mehr About VWR