Stampa…
Acetile cloruro 1 M in dichloromethane
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cloruro di acetile
H32616.AEEA 56.3 CHF
H32616.AE H32616.AP
Acetile cloruro 1 M in dichloromethane
Acetile cloruro
Formula: C₂H₃ClO
Peso molecolare: 78,5 g/mol
Densità: 1,294
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000719
CAS Number: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR