Stampa…
1-Ethynylcyclohexanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41522.0100EA 99.7 CHF
8.41522.0100
1-Ethynylcyclohexanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Ethynylcyclohexanol
Formula: C₈H₁₂O
Peso molecolare: 124,18 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003858
CAS Number: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 124.18 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 73 °C
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.976 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR