Stampa…
Ammonio persolfato (APS)
Fornitore: G Bioscienes
Pericolo
Synonyms: Ammonium persulphate
786-510EA 253 CHF
786-510
Ammonio persolfato (APS)
Ammonio persolfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso molecolare: 228,2 g/mol
Punto di fusione: 120 °C
Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003390
CAS Number: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg
Mehr About VWR