Stampa…
Acido sorbico
Fornitore: EDQM
Attenzione
EDQMS0950000EA 165 CHF
EDQMS0950000
Acido sorbico
Acido sorbico
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 132…135 °C
Densità: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002703
CAS Number: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 12,08869
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/27/2302927.jpg
Mehr About VWR