Stampa…
1-Vinylnaphthalene 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
H51043.06EA 523 CHF
H51043.06 H51043.03
1-Vinylnaphthalene 95% stabilizzato
1-Vinylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₀
Peso molecolare: 154,21 g/mol
Punto di ebollizione: 135…138 °C
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,04
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00075766
CAS Number: 826-74-4
EINECS: 212-560-5
Mehr About VWR