Stampa…

Isotiocianato di metile, Supelco®

Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ100

45576-250MGEA 50.2 CHF
45576-250MG
Isotiocianato di metile, Supelco®
Isotiocianato di metile
Formula: C₂H₃NS
Peso molecolare: 73,12 g/mol
Punto di ebollizione: 117 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31…37 °C
Densità: 1,069 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004818
CAS Number: 556-61-6
EINECS: 209-132-5
UN: 2477
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06165

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR