Stampa…
Methyl linoleate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO428131000EA 1390 CHF
ACRO428131000 ACRO428130250 ACRO428130050
Methyl linoleate 99%
Methyl linoleate
Formula: C₁₉H₃₄O₂
Peso molecolare: 294,48 g/mol
Punto di ebollizione: 212 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009534
CAS Number: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Learn more
About VWR
Mehr About VWR