Stampa…
Cerio (IV) solfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 3001100
Fornitore: REAGECON
Attenzione
Synonyms: Ceric disulfate
REGE3001100EA 229 CHF
REGE3001100
Cerio (IV) solfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 3001100
Cerio (IV) solfato
Formula: Ce(SO₄)₂
Peso molecolare: 332,24 g/mol
MDL Number: MFCD00148852
CAS Number: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Mehr About VWR