Stampa…

Benzenesolfonile cloruro, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ400

8.45005.0500EA 151 CHF
8.45005.0500 8.45005.0100 8.45005.2500
Benzenesolfonile cloruro, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Benzenesolfonile cloruro
Formula: C₆H₅ClO₂S
Peso molecolare: 176,62 g/mol
Punto di ebollizione: 251 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007426
CAS Number: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 176.62 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR