Stampa…

3-Aminopropan-1-olo

Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo

EHERC10217000EA 75.8 CHF
EHERC10217000
3-Aminopropan-1-olo
3-Aminopropan-1-olo
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 187 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101 °C
MDL Number: MFCD00008223
CAS Number: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR