Stampa…

Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione, Supelco®

Fornitore: Merck
Attenzione

I0627-1GEA 189 CHF
I0627-1G
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione, Supelco®
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione
Formula: C₄H₄N₂O₃
Peso molecolare: 128,09 g/mol
Punto di ebollizione: 410 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 330…340 °C
MDL Number: MFCD00082987
CAS Number: 496-76-4
EINECS: 207-829-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR