Stampa…
1,8-Nonadiene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H53502.06EA 214 CHF
H53502.06 H53502.14 H53502.03
1,8-Nonadiene ≥99%
1,8-Nonadiene
Formula: C₉H₁₆
Peso molecolare: 124,23 g/mol
Punto di ebollizione: 141…142 °C
Densità: 0,74
Flash Pt: 26 °C (79 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008669
CAS Number: 4900-30-5
EINECS: 225-527-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Mehr About VWR