Stampa…
o-Fenilendiamina
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
Synonyms: 1,2-Fenilendiamina
EHERCA16057800EA 111 CHF
EHERCA16057800
o-Fenilendiamina
o-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 103 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007721
CAS Number: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438
Mehr About VWR