Stampa…
Acido perclorico ≥70%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20587.296EA 323 CHF
20587.296
Acido perclorico ≥70%, GPR RECTAPUR®
Acido perclorico
Formula: HClO₄
Peso molecolare: 100,46 g/mol
Punto di ebollizione: 160…181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –112,2 °C
Densità: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011325
CAS Number: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Visualizza i codici
Assay 69 - 72 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR