Stampa…
Zinco acetato 0.25 mol/l Reag. Ph. Eur. 1102301, buffered with ammonium acetate pH 6.4
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
87967.290EA 193 CHF
87967.290
Zinco acetato 0.25 mol/l Reag. Ph. Eur. 1102301, buffered with ammonium acetate pH 6.4
Zinco acetato
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: C₄H₆O₄Zn
Peso molecolare: 183,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012454
CAS Number: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Mehr About VWR