Stampa…
Ytterbium, sputtering target, Ø 50.8 mm, Thickness: 1.59 mm
Fornitore: Thermo Scientific
45620.KSEA 2290 CHF
45620.KS
Ytterbium, sputtering target, Ø 50.8 mm, Thickness: 1.59 mm
Ytterbium
Formula: Yb
Peso molecolare: 173,04 g/mol
Punto di ebollizione: 1427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 824 °C
Densità: 6,977 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011286
CAS Number: 7440-64-4
EINECS: 231-173-2
Merck Index: 12,10239
Mehr About VWR