Stampa…
Fenolo liquefatto ≥75%
Fornitore: EUROCLONE
Pericolo
EURLEMR189500EA 0 CHF
EURLEMR189500 EURLEMR189100
Fenolo liquefatto ≥75%
Fenolo liquefatto
Formula: C₆H₅OH
Peso molecolare: 94,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Mehr About VWR