Stampa…
Acido solfanilico 0.02 mol/l in acetic acid (25%) Reag. Ph. Eur. 1086203
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Acido 4-amminobenzenesolfonico4-Aminobenzensolfonico
87945.180EA 136 CHF
87945.180
Acido solfanilico 0.02 mol/l in acetic acid (25%) Reag. Ph. Eur. 1086203
Acido solfanilico
Informazioni per l'ordine: Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.
Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.
Formula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Peso molecolare: 173,19 g/mol
MDL Number: MFCD00007886
CAS Number: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
UN: 2790
ADR: 8,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Mehr About VWR