Stampa…
Ferro (III) cloruro 105 g/l in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1037801
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
87833.290EA 90.6 CHF
87833.290
Ferro (III) cloruro 105 g/l in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1037801
Ferro (III) cloruro
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: FeCl₃
Peso molecolare: 162,21 g/mol
MDL Number: MFCD00011005
CAS Number: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III
Mehr About VWR