Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato 0.2 mol/l in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1069601
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Potassio fosfato monobasico
87901.290EA 230 CHF
87901.290
Potassio diidrogeno fosfato 0.2 mol/l in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1069601
Potassio diidrogeno fosfato
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: KH₂PO₄
Peso molecolare: 136,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Mehr About VWR