Stampa…
Blu bromofenolo 0,04% (w/w) in soluzione acquosa, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
318744-500MLEA 104 CHF
318744-500ML
Blu bromofenolo 0,04% (w/w) in soluzione acquosa, Sigma-Aldrich®
Blu bromofenolo
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Peso molecolare: 669,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Mehr About VWR