Stampa…
1,7-Dimethylxanthine
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Attenzione
PROOMM0494.04EA 4290 CHF
PROOMM0494.04
1,7-Dimethylxanthine
1,7-Dimethylxanthine
Formula: C₇H₈N₄O₂
Peso molecolare: 180,17 g/mol
MDL Number: MFCD00005727
CAS Number: 611-59-6
EINECS: 210-271-9
Mehr About VWR