Piperonyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A12661.14EA
52.1
CHF
A12661.14
A12661.36
A12661.22
Piperonyl alcohol ≥98%
Piperonyl alcohol
Formula:
C₈H₈O₃ Peso molecolare: 152,15 g/mol Punto di ebollizione: 156…158 °C (16 mmHg) Punto di fusione: 50…55 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005836 CAS Number: 495-76-1 EINECS: 207-808-4 |