Stampa…

Dietilen glicole

Fornitore: U.S. Pharmacopeia
Attenzione

Synonyms: 2,2'-OssidietanoloGlicole dietilenico

USPH1193265EA 407 CHF
USPH1193265
Dietilen glicole
Dietilen glicole
Formula: C₄H₁₀O₃
Peso molecolare: 106,12 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 123 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002882
CAS Number: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/97/2297797.jpg

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR