Stampa…
Carbone attivo, in polvere, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
87126.230EA 74.2 CHF
87126.230
Carbone attivo, in polvere, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Visualizza i codici
Valore di decolorazione Min. 20 ml
Metalli pesanti (come Pb) Max. 20 ppm
Residuo alla combustione (SO4) Max. 7 %
Perdita all'essiccamento (120°C) Max. 8 %
Solubilità in HCI diluito Max. 10 %
Solubilità in etanolo Max. 0,2 %
Solubilità in acqua Max. 2 %
Cloruri solubili Max. 0,1 %
Solfati solubili Max. 100 ppm
Ca (Calcio) Max. 1 %
Fe (Ferro) Max. 0,03 %
Zn (Zinco) Max. 10 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR