Magnesio fluoruro
Fornitore: Merck
1.16715.9050EA
0
CHF
1.16715.9050
Magnesio fluoruro
Magnesio fluoruro
Formula:
MgF₂ Peso molecolare: 62,3 g/mol Punto di ebollizione: 2260 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1266 °C Densità: 3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011108 CAS Number: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Merck Index: 12,05701 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...