Stampa…
Azobenzene
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Pericolo
Synonyms: Difenildiazene
PROOICRS0217EA 412 CHF
PROOICRS0217
Azobenzene
Azobenzene
Formula: C₁₂H₁₀N₂
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 66…69 °C
Densità: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003022
CAS Number: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Mehr About VWR