Stampa…
Deuterio ossido (99.96% D) per spettroscopia NMR
FLUOD215B.KITEA 0 CHF
FLUOD215B.KIT FLUOD-215-B EURTD215F-25ML
Deuterio ossido (99.96% D) per spettroscopia NMR
Deuterio ossido
Formula: D₂O
Peso molecolare: 20 g/mol
Punto di ebollizione: 101,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3,8 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044636
CAS Number: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Mehr About VWR