3,4-Dimethoxythiophenol 98%
|
|
BLDPBD82095-5GEA
72
CHF
BLDPBD82095-5G
BLDPBD82095-25G
BLDPBD82095-1G
3,4-Dimethoxythiophenol 98%
3,4-Dimethoxythiophenol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₈H₁₀O₂S Peso molecolare: 170,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052823 CAS Number: 700-96-9 |