2-Pyridinethiol 98%
Fornitore: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD32947-500GEA
172
CHF
BLDPBD32947-500G
BLDPBD32947-100G
BLDPBD32947-25G
BLDPBD32947-5G
BLDPBD32947-0.5G
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₅H₅NS Peso molecolare: 111,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00457440 CAS Number: 2637-34-5 |