2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 95%
Fornitore: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD30227-500GEA
109
CHF
BLDPBD30227-500G
BLDPBD30227-0.5G
BLDPBD30227-5G
BLDPBD30227-25G
BLDPBD30227-100G
BLDPBD30227-10G
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 95%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₁₂N₂ Peso molecolare: 136,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006146 CAS Number: 1124-11-4 |