1,2,3-Benzotriazolo 98%
Fornitore: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD29933-500GEA
16
CHF
BLDPBD29933-500G
BLDPBD29933-1000G
BLDPBD29933-100G
1,2,3-Benzotriazolo 98%
1,2,3-Benzotriazolo
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₅N₃ Peso molecolare: 119,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005699 CAS Number: 95-14-7 |