Ferro (II) solfato eptaidrato 99+%
Fornitore: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD219903-500GEA
13
CHF
BLDPBD219903-500G
BLDPBD219903-1000G
BLDPBD219903-25G
BLDPBD219903-100G
Ferro (II) solfato eptaidrato 99+%
Ferro (II) solfato eptaidrato
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
FeSO₄·7H₂O Peso molecolare: 278,02 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS Number: 7782-63-0 |