Trifenil fosfato 99%
Fornitore: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD155670-25GEA
7
CHF
BLDPBD155670-25G
Trifenil fosfato 99%
Trifenil fosfato
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₈H₁₅O₄P Peso molecolare: 326,29 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003031 CAS Number: 115-86-6 |