Stampa…

α-Terpinene 95% stabilizzato


Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo

BLDPBD113600-5GEA 7 CHF
BLDPBD113600-5G BLDPBD113600-0.025 BLDPBD113600-25G
α-Terpinene 95% stabilizzato
α-Terpinene

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 99-86-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR