2,3,5-Trimethylpyrazine 97%
Fornitore: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10043-25GEA
10
CHF
BLDPBD10043-25G
BLDPBD10043-10G
2,3,5-Trimethylpyrazine 97%
2,3,5-Trimethylpyrazine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₁₀N₂ Peso molecolare: 122,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006145 CAS Number: 14667-55-1 |