Stampa…
4-Bromo-3-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC8537-100GEA 0 CHF
APOSPC8537-100G APOSPC8537-25G APOSPC8537-5G
4-Bromo-3-fluorophenol 97%
4-Bromo-3-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Punto di ebollizione: 96 °C/2,8mmHg
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051907
CAS Number: 121219-03-2
Mehr About VWR