Stampa…
Ytterbium(III) fluoride 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC8022-10GEA 66.3 CHF
APOSPC8022-10G
Ytterbium(III) fluoride 99,9%
Ytterbium(III) fluoride
Formula: F₃Yb
Peso molecolare: 230,04 g/mol
Punto di ebollizione: 2200 °C
Punto di fusione: 1157 °C
Densità: 8,168 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049615
CAS Number: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR