Stampa…
3-(Difluoromethoxy)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC7864-25GEA 0 CHF
APOSPC7864-25G APOSPC7864-5G APOSPC7864-1G
3-(Difluoromethoxy)aniline 97%
3-(Difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159,14 g/mol
Punto di ebollizione: 201…202 °C
Densità: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236221
CAS Number: 22236-08-4
Mehr About VWR