Stampa…
Bismuth(III) fluoride 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC7821-25GEA 475 CHF
APOSPC7821-25G
Bismuth(III) fluoride 99.999%
Bismuth(III) fluoride
Formula: BiF₃
Peso molecolare: 265,98 g/mol
Punto di fusione: 727 °C
Densità: 5,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010893
CAS Number: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Mehr About VWR