(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSPC7818F-5GEA
17.6
CHF
APOSPC7818F-5G
APOSPC7818F-100G
APOSPC7818F-500G
APOSPC7818F-25G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₂F₃)CH₂COOH Peso molecolare: 190,12 g/mol Punto di fusione: 121…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082479 CAS Number: 209995-38-0 |