α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC7540-25GEA
17.6
CHF
APOSPC7540-25G
APOSPC7540-500G
APOSPC7540-100G
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Peso molecolare: 190,12 g/mol Punto di ebollizione: 247 °C/753mmHg Punto di fusione: 219…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002562 CAS Number: 455-24-3 EINECS: 207-242-8 |