(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC7440F-1GEA
17.6
CHF
APOSPC7440F-1G
APOSPC7440F-5G
APOSPC7440F-25G
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH Peso molecolare: 220,15 g/mol Punto di fusione: 85…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061239 CAS Number: 4315-07-5 |